Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multisoft™ Rengöringsdukar
Produktkod. p-8010369
Mått (L x B):
38 x 22 cm
Lager:
2-ply
Produktkod. 10341342
Brand: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1142500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sensitive surfaces must be treated softly with ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multisoft™ Cleaning Cloths. The extra-soft, lint-free special towels are the first choice when it comes to care and polishing. They absorb liquids such as polishing wax and release it evenly without losing their strength.
  • Mycket mjuk
  • Vitt
  • 2-lagers
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Färg Vitt
Mått (L x B) 38 x 22 cm
Formatera Rulla
Förpackningsmängd 30 rullar
Lager 2-ply