Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för metall
Produktkod. 15809561 Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Avsluta:
Ljusa polska
Satinfinish
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809561
Brand: Sampling Systems™ 8644S450S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa och validera din städning med detta utbud av valideringskuponger för olika metaller.
  • Tester tillgängliga för aluminium, 304 rostfritt stål och 316 rostfritt stål
  • Alla metaller finns också tillgängliga för antingen blank polering eller satinfinish
  • Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Produkttyp Rengöringskupong
Mått (L x B) 50 x 50 mm
Avsluta Satinfinish
För användning med (applikation) Testa och validera rengöringsregimen
Material Rostfritt stål (304)