Description
- Tester tillgängliga för aluminium, 304 rostfritt stål och 316 rostfritt stål
- Alla metaller finns också tillgängliga för antingen blank polering eller satinfinish
- Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rengöringskupong |
| Mått (L x B) | 50 x 50 mm |
| Avsluta | Ljusa polska |
| För användning med (applikation) | Testa och validera rengöringsregimen |
| Material | Rostfritt stål (316) |