Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för metall
Produktkod. 15899551 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Avsluta:
Ljusa polska
Satinfinish
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått (L x B) Avsluta Förpackningsstorlek
15899551 Rostfritt stål (304) 50 x 50 mm Ljusa polska Varje
15889541 Aluminium 50 x 50 mm Ljusa polska Varje
15809561 Rostfritt stål (304) 50 x 50 mm Satinfinish Varje
15839561 Rostfritt stål (316) 50 x 50 mm Ljusa polska Varje
15849561 Rostfritt stål (316) 50 x 50 mm Satinfinish Varje
15879541 Aluminium 100 x 100 mm Ljusa polska Varje
15879551 Rostfritt stål (304) 100 x 100 mm Ljusa polska Varje
15889551 Rostfritt stål (304) 100 x 100 mm Satinfinish Varje
15819561 Rostfritt stål (316) 100 x 100 mm Ljusa polska Varje
15829561 Rostfritt stål (316) 100 x 100 mm Satinfinish Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15899551 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8644S450B
Testa och validera din städning med detta utbud av valideringskuponger för olika metaller.
  • Tester tillgängliga för aluminium, 304 rostfritt stål och 316 rostfritt stål
  • Alla metaller finns också tillgängliga för antingen blank polering eller satinfinish
  • Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Produkttyp Rengöringskupong
Mått (L x B) 50 x 50 mm
Avsluta Ljusa polska
För användning med (applikation) Testa och validera rengöringsregimen
Material Rostfritt stål (304)