Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för plast
Produktkod. 15809551 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Material:
HDPE
Nylon
PTFE
Polypropen
Polypropen, PVC
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått (L x B) unitSize
15809551 HDPE 50 x 50 mm Varje
15899541 HDPE 100 x 100 mm Varje
15829551 Nylon 50 x 50 mm Varje
15819551 Nylon 100 x 100 mm Varje
15849551 Polypropen 50 x 50 mm Varje
15839551 Polypropen 100 x 100 mm Varje
15869551 Polypropen, PVC 50 x 50 mm Varje
15859551 Polypropen, PVC 100 x 100 mm Varje
15869561 PTFE 50 x 50 mm Varje
15859561 PTFE 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15809551 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8644H50
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa och validera din städning med det här utbudet av valideringskuponger för olika plaster.
  • Tester tillgängliga för HDPE, nylon, PP, PTFE och PVC
  • Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Produkttyp Rengöringskupong
Mått (L x B) 50 x 50 mm
För användning med (applikation) Testa och validera rengöringsregimen
Material HDPE