Läs mer
Hirschmann™ Rengöring Tvättmedel rea-clean™
Produktkod. 10160661
Change view
Volym (metrisk):
1 l
30 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
10160661 1 l
10479322 30 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10160661 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9790101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.15 SEK
    251.37 SEK / Paket med 1
    Save 24.78 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bio nedbrytbart rengöringsmedel för snabb, automatisk och noggrann rengöring av material och ytor speciellt tillverkade av plast.
  • Biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel
  • Ytrengöring
  • Fosfatfri och självneutraliserande
Specifikationer
Produkttyp Fosfatfritt rengöringskoncentrat
Form Vätska
Produktlinje rea-clean
Beskrivning Biologiskt nedbrytbar, fettlösande, skonsam mot material
För användning med (utrustning) Alla ytor i labb
Kvantitet 1 påfyllningsflaska
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • rea-clean Bio-Reiniger
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.