Läs mer
Hirschmann™ Rengöring Tvättmedel rea-clean™
Volym (metrisk):
1 L
30 L
Beskrivning
- Biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel
- Ytrengöring
- Fosfatfri och självneutraliserande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fosfatfritt rengöringskoncentrat |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | rea-clean™ |
| Beskrivning | Biologiskt nedbrytbar, fettlösande, skonsam mot material |
| För användning med (utrustning) | Alla ytor i labb |
| Kvantitet | 1 burk |
| Volym (metrisk) | 30 L |