Läs mer
Hirschmann™ Rengöring Tvättmedel rea-phos™
Volym (metrisk):
1 l
Beskrivning
- Fosfatfri
- Tar bort olja, fett, blod och proteinrester
- Användbar i varmt vatten
- Lämplig för ultraljudssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fosfatfritt snabbrengöringskoncentrat |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | rea-phos |
| Koncentration | 1% |
| Beskrivning | Biologiskt nedbrytbar |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- rea-phos
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .