Läs mer
Elma™ Rengöringsglasögon för ultraljudsenhet
Produktkod. 17871307
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Diameter (metrisk):
75 mm
Produktkod. 17871307
Brand: Elma™ 1117632
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengöringsglas gör att rengöring med aggressiva vätskor och föremål gjorda av olika material kan rengöras samtidigt.
Elma™ ultraljudsenheter kan användas med eller utan kåpa. För effektivare drift, Elma™ erbjuder olika insatslock av robust och lättstädad rostfritt stål för upp till fyra rengöringsburkar. Dessa överdrag gör det möjligt att rengöra föremål gjorda av olika material samtidigt– men separat.
  • Burkar används för rengöring med aggressiva kemikalier (syra eller alkali) eller för att ta bort slipmedel
  • Syrafast tank används vid rengöring av föremål med aggressiva vätskor (t.ex. syror)
  • Hjälper till att maximera effektiviteten av ultraljudsenergin
  • Om de används på rätt sätt, alla Elma™ insatser hjälper till att förhindra skador på ultraljudstanken och förlänger därmed livslängden på ultraljudsrenaren
  • Kan antingen läggas direkt i en städkorg eller, i kombination med ett insatsskydd, hängas i ultraljudsbadet
  • Skyddar ultraljudstanken
  • Förlänger enhetens livslängd
Specifikationer
Typ Rengöringsglas
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Diameter (metrisk) 75 mm
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Inkluderar Plastlock, gummiring