Läs mer
DWK Life Sciences Rengöringsskrapa, för glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
I laboratoriet värms lösningar ofta upp. Detta steg kan utföras med olika tekniker, t.ex. i vatten- eller sandbad, med värmekåpa eller klassiskt med en bunsenbrännare. Om bunsenbrännaren används som värmekälla, rekommenderas att använda ett stativ eller kvadratfot och en motsvarande glaskeramisk platta. Kärlet som ska värmas upp placeras på den glaskeramiska plattan med Bunsen-brännaren under. Kontaminering av den glaskeramiska plattan kan avlägsnas med rengöringsskrapan.
- Bladet möjliggör enkel rengöring av den glaskeramiska plattan
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Får inte autoklaveras |
| För användning med (applikation) | Rengöring av glaskeramiska plattor |
| Kvantitet | 10/Pk. |