Läs mer
WTW™ Rengöringslösning för WTW™ Galvaniska syresensorer StirrOx G™ , CellOx 325™ , DurOx 325™
Produktkod. 11700424
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
30ml
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11700424 Klart 30ml
1 options
Produktkod. 11700424 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 205204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59 SEK
    834.59 SEK / 30ml
    Save 62.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Få optimala resultat med denna rengöringslösning som möjliggör självomrörande sensor för löst syre StirrOx™ G för mätning av det biokemiska syrebehovet (BOD) enligt utspädningsmetoden.
  • Rengöringslösning för galvaniska syresensorer
  • Rengöringslösning för StirrOx™ självomrörande syresensor
  • Rengöringslösning som möjliggör självomrörande sensor för löst syre StirrOx™ G för mätning av det biokemiska syrebehovet (BOD) enligt utspädningsmetoden
  • För användning med rengöring av galvaniska syresensorer StirrOx™ G, ™CellOx 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi , ConOx , MPP 350 DO-modul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Rengöringslösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RL-G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid