Läs mer
Brady™ CleanLift™ Series Open 3 tum. Kärnomplacerbara vinyltygetiketter - Vit
Produktkod. 12786248 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12786248 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 12786248 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062683
Beräknad leverans: 28-12-2026
CleanLift™ Series Open 3 tum. Kärnomplacerbara vinyltygetiketter - Vit: Permanent eller flyttbar: en gång ansökt, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth är där för att …stanna om du inte vill byta den.
  • Lim- och tygunderlaget erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och ompositionering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL erkänd
Typ av lim Flytbar
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Rulla
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Märka
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning; Kretskortsmärkning; Komponent- och utrustningsmärkning; Märkning av ledningar och kablar
För användning med (utrustning) BBP81 Label Printer, Brady 1244, Brady MVP Plus Series, Brady X Plus II-seriens etikettmaskin, Brady 1344, Brady 2461, Brady IP Series Label Printer, Tagus Termisk överföringsskrivare
Etiketter per rad 2
Kvantitet 5000/rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Mått (L x B) 0,75 x 0,5 tum
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 170.18 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer THT-88-498-5