Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd |
| Beskrivning | Rekommenderad bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Typ av lim | Flytbar |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Halvblank |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinylduk (B-498) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |