Läs mer
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Produktkod. 11598604
Bredd (engelska):
0.24 in.
0.318 in.
0.375 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11598604
Brand: Brady™ 115133
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized
Beskrivning Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000
Typ av lim Rubber, Repositionable
Färg White
Avsluta Semi-gloss
Material Vinyl Cloth (B-498)
Produkttyp Terminal Block Markers (B-498)
För användning med (applikation) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek (engelska) 0.0073 in.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Längd (engelska) 300 ft.
Längd (metrisk) 91.4 m
Bredd (engelska) 0.24 in.
Bredd (metrisk) 6.1 mm