Läs mer
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Bredd (engelska):
0.24 in.
0.318 in.
0.375 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized |
| Beskrivning | Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000 |
| Typ av lim | Rubber, Repositionable |
| Färg | White |
| Avsluta | Semi-gloss |
| Material | Vinyl Cloth (B-498) |
| Produkttyp | Terminal Block Markers (B-498) |
| För användning med (applikation) | Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |