Läs mer
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Etikettskrivare Etiketter
Code produit. 11592985 Tous les produits Brady Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek (metrisk):
12,7 x 36,49 mm (B x H)
19,05 x 23,79 mm (B x H)
20,32 x 36,49 mm (B x H)
25,4 x 36,49 mm (B x H)
6,35 x 36,49 mm (B x H)
B x H: 6,09 mm x 4,19 m
B x H: 8 mm x 4,19 m
B x H: 9,52 mm x 4,19 m
Storlek (engelska):
0,240 x 165 tum. (B x H)
0,250 x 1,437 tum. (B x H)
0,315 x 165 tum. (B x H)
0,375 x 165 tum. (B x H)
0,500 x 1,437 tum. (B x H)
0,750 x 0,937 tum. (B x H)
0,800 x 1,437 tum. (B x H)
1 x 1,437 tum. (B x H)
missing translation for 'unitSize':
1 rulle
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Storlek (metrisk) Storlek (engelska) missing translation for 'unitSize'
11592985 12,7 x 36,49 mm (B x H) 0,500 x 1,437 tum. (B x H) 1 rulle
11522995 6,35 x 36,49 mm (B x H) 0,250 x 1,437 tum. (B x H) 1 rulle
11532995 19,05 x 23,79 mm (B x H) 0,750 x 0,937 tum. (B x H) 1 rulle
11562995 B x H: 6,09 mm x 4,19 m 0,240 x 165 tum. (B x H) 1 rulle
11552995 B x H: 8 mm x 4,19 m 0,315 x 165 tum. (B x H) 1 rulle
11542995 B x H: 9,52 mm x 4,19 m 0,375 x 165 tum. (B x H) 1 rulle
11512995 25,4 x 36,49 mm (B x H) 1 x 1,437 tum. (B x H) 1 rulle
11572995 20,32 x 36,49 mm (B x H) 0,800 x 1,437 tum. (B x H) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11592985 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 062682
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady CleanLift Thermal Transfer BBP81 Etikettskrivare Etiketter är gjorda av vinyltyg med repositionerbart gummilim och kan lindas in och ut med den belagda sidan utåt.
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkad av B-498 vinyltyg med justerbart gummilim
Spécification
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Föreslagen bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200
Typ av lim Omplacerbart gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Rulla
Material Vinylduk (B-498)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kabel- och trådmärkning, Kretskorts-ID - Genomgående hål-topp, Komponent- och utrustnings-ID, Allmänt och industriellt ID
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Etiketter per rad 6
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-87-498-5
Antal per förpackning 5000-etikett(er) / Roll
Kvantitet 5000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 12.70 mm (W) x 36.50 mm (H)
Storlek (engelska) 0,500 x 1,437 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 12,7 x 36,49 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 39.68 mm
Mått (L x B) 36.50 x 12.7 mm
Längd (engelska) 1,437 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) 1,437 tum
Höjd (metrisk) 36.50 mm
Alternativt artikelnummer THT-87-498-5
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.