Läs mer
Micronova™ Cleanroom Kulspetspenna
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Svart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Produkttyp: Kulspetspenna
- Bläcktyp: Lågt natrium (outplånligt)
- Tipstyp: Klicka / Indragbar
- Spetsstil: Kulspets (0,7 mm)
- Mått (L x B): 15 cm (6 tum) x 9,5 mm (0,38 tum)
- Förpackning: Dubbelpåsad
- För användning med (applikation): Renrumsdokumentation
- För användning med (utrustning): Renrumspapper
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Omslagsfärg | Vitt |
| Täckmaterial | Högdensitetspoly |
| Mått (L x B) | 15 cm (6 tum) x 9,5 mm (0,38 tum) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Renrumsdokumentation |
| För användning med (utrustning) | Renrumspapper |
| Förpackning | 10 pennor/påse, 10 pennor/dubbelpåse, 10 pennor/pk. |
| Visa mer |