Läs mer
Micronova™ Renrumskulspetspenna, kapslad, bestrålad
Handla allt Micronova Produkter
:
Bestrålad kulspetspenna
Beskrivning
- Produkttyp: Kulspetspenna
- Tips: Kula (0,7 mm)
- Bläck: Lågt natrium (blått)
- Levereras med lock: Ja
- Förpackning: Individuellt dubbelförpackad
- Sterilitet: Steril
- Steriliseringsmetod: Bestrålning (minsta dos 25 kGy)
- För användning med (applikation): Renrumsdokumentation
- För användning med (utrustning): Renrumspapper
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 14,6 x 0,95 cm (5,75 x 0,375 tum) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning/certifierad för klass 100 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Renrumsdokumentation |
| För användning med (utrustning) | Renrumspapper |
| Förpackning | Individuellt dubbelpåsad |
| Produkttyp | Renrum kulspetspenna |
| Visa mer |