Läs mer
BCR™ Renrumsansiktsmasker
Produktkod. 17881690 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningstyp:
Bulkförpackad
Individuellt förpackad
Fästtyp:
Pannband
Öronöglor
Produktkod. 17881690
Brand: BCR™ BM180ELK50B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Berkshire masker ger filtreringseffektivitet samtidigt som de tillåter lång bärkomfort för operatörer och är designade för att skydda ditt renrum eller kontrollerade miljö från mänsklig kontaminering
  • Extra bred maskkropp minskar exponerad hud och ger bättre täckning för större ansikten
  • Filtermedium: Smältblåst polypropen ger överlägsen partikel- och bakteriefiltreringseffektivitet
  • Ultraljudsbindning minskar kontaminering och avgasning
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Ljusblå
Fästtyp Öronöglor
Material Polypropen
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 180 x 90 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM F2299, ASTM F2101
Renrumsklass Klass 10-100 000 (ISO 4-8)
För användning med (applikation) Industriell tillverkning, medicinsk utrustning, mikroelektronik, apotek, livsmedelsförädling
Modell BM180ELK
Förpackningstyp Bulkförpackad