Läs mer
BCR™ Renrumsansiktsmasker
Produktkod. 17891690
Change view
Mått (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningstyp:
Bulkförpackad
Individuellt förpackad
Fästtyp:
Pannband
Öronöglor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Storlek Förpackningstyp Fästtyp
17891690 210 x 90 mm Betydande Bulkförpackad Öronöglor
17871690 180 x 90 mm Intermediär Individuellt förpackad Öronöglor
17881690 180 x 90 mm Intermediär Bulkförpackad Öronöglor
17801700 210 x 90 mm Betydande Bulkförpackad Pannband
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17891690 Leverantör BCR™ Leverantörsnummer BM210ELK50B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8557.50 SEK
    4988.12 SEK / Paket med 1500
    Save 3569.38 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Berkshire masker ger filtreringseffektivitet samtidigt som de tillåter lång bärkomfort för operatörer och är designade för att skydda ditt renrum eller kontrollerade miljö från mänsklig kontaminering
  • Extra bred maskkropp minskar exponerad hud och ger bättre täckning för större ansikten
  • Filtermedium: Smältblåst polypropen ger överlägsen partikel- och bakteriefiltreringseffektivitet
  • Ultraljudsbindning minskar kontaminering och avgasning
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Ljusblå
Fästtyp Öronöglor
Material Polypropen
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 210 x 90 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM F2299, ASTM F2101
Renrumsklass Klass 10-100 000 (ISO 4-8)
För användning med (applikation) Industriell tillverkning, medicinsk utrustning, mikroelektronik, apotek, livsmedelsförädling
Modell BM210
Förpackningstyp Bulkförpackad