Läs mer
Cole-Parmer Renrum hona luer till slang hulling kopplingar, rak adapter, vit Nylon
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Bildar en läckagefri luer-anslutning med en snabb enkel vridning. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-föreskrifter 21 CFR 178.3297 och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Diameter (engelska) Inre | 5/32 tum. |
| Material | Nylon |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Inlopp | Hona Luer x Hose Barb |
| Färg | Vitt |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.