Läs mer
Cole-Parmer Renrum hona luer till slang hulling kopplingar, rak adapter, vit Nylon
Produktkod. 30054235 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
5/32 tum.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre
30054235 3/16 tum
30053710 1/8 tum
30053626 5/32 tum.
30053805 3/32 tum.
30053092 1/4 tum
30054142 1/16 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30054235 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5010987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 SEK
    125.24 SEK / Paket med 10
    Save 34.76 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Tillverkad i en ISO Klass 7 certifierat renrum för att minimera kontaminering av föroreningar
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Bildar en läckagefri luer-anslutning med en snabb enkel vridning. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-föreskrifter 21 CFR 178.3297 och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS
Diameter (engelska) Inre 3/16 tum
Material Nylon
Förpackningsmängd 10/Pk.
Inlopp Hona Luer x Hose Barb
Färg Vitt
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.