Beskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Snabb och enkel montering utan verktyg. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Slang Barb | 1/16 tum. Slang Barb |
| Utloppsport | Hose Barb Union |
| Steriliseringsmetod | E-stråle/gammabestrålning, EtO eller autoklav upp till 121 °C |
| Färg | Naturlig |