Description
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Snabb och enkel montering utan verktyg. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. FDA och RoHS-kompatibel
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -23 °C |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Utloppsport | Hose Barb Union |
| Steriliseringsmetod | E-stråle/gammabestrålning, EtO eller autoklav upp till 121 °C |
| Färg | Vitt |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.