Läs mer
Chemsplash Renrums luddfri vit torkduk
Beskrivning
Chemsplash Renrum luddfri tork
- Storlek: 305 x 355 mm
- 60 GSM
- Material: Cellulosa / Polyesterfiber
Beskrivning: The Chemsplash Cleanroom Lint Free Wipe är 305 x 355 mm och är gjord av en blandning av cellulosa och polyesterfibrer. Den är designad för renrumsmiljöer där luddfria egenskaper är viktiga. Finns även i bestrålad form för ökad sterilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Steril torka |
| Längd (engelska) | 30.5 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 35.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 35.5 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 30,5 x 35,5 cm |
| Förpackningsmängd | 500/låda |
| Visa mer |