Läs mer
Cole-Parmer Renrumshane luer till slang hullingar, rak adapter, polypropen fri från djurderivat
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Bildar en läckagefri luer-anslutning med en snabb enkel vridning. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) och (c)3.1a och RoHS-kompatibel
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Inlopp | Luer hane, Slanghulling |