Läs mer
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Produktkod. 12663506 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Skrapa
Skrapblad
Squeegee Blade
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
Gummi
Polyvinyl Acetate
Rubber
Längd (engelska):
12 in.
30,08 cm
18 in.
18 tum
22 in.
22 tum
Förpackningsstorlek
Varje
Produktkod. 12663506
missing translation for 'mfr': Micronova™ QDNS22
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett skrapverktyg i rostfritt stål med utbytbart gummiblad, designat för att rengöra fönster, skärmar, golv och väggar i renrummet. Valfri användning med SSU-seriens universella handtag ger utökad räckvidd.
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ är ett verktyg i rostfritt stål som levereras som standard med ett utbytbart gummiblad och har en Quick Disconnect-handtagsfäste för valfri användning med SSU-seriens handtag.
  • Skrapverktyg i rostfritt stål med gummiblad
  • Designad för att rengöra fönster, skärmar, golv och väggar i renrummet
  • Tillverkad av 304 elektropolerat rostfritt stål
  • Ersättningsblad av gummi finns tillgängliga
  • Finns i storlekarna 12, 18 och 22 tum (30, 45, 55 cm)
  • Snabbkopplingshandtagsfäste
  • Valfri användning med SSU-seriens universella handtag
  • Hela enheten är autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Färgkodad No
Typ av handtag Quick Disconnect
Doft Unscented
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Gray
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För rengöring av väggar, fönster och skärmar
För användning med (utrustning) NovaSqueegee
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 56 cm
Material Elektropolerat rostfritt stål (304)
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm