Läs mer
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Produktkod. p-3142945 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Gummiskrapa
Skrapa
Skrapblad
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Längd (engelska):
12 tum
30,08 cm
18 tum
22 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17813668
Brand: Micronova™ QDNS12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett skrapverktyg i rostfritt stål med utbytbart gummiblad, designat för att rengöra fönster, skärmar, golv och väggar i renrummet. Valfri användning med SSU-seriens universella handtag ger utökad räckvidd.
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ är ett verktyg i rostfritt stål som levereras som standard med ett utbytbart gummiblad och har en Quick Disconnect-handtagsfäste för valfri användning med SSU-seriens handtag.
  • Skrapverktyg i rostfritt stål med gummiblad
  • Designad för att rengöra fönster, skärmar, golv och väggar i renrummet
  • Tillverkad av 304 elektropolerat rostfritt stål
  • Ersättningsblad av gummi finns tillgängliga
  • Finns i storlekarna 12, 18 och 22 tum (30, 45, 55 cm)
  • Snabbkopplingshandtagsfäste
  • Valfri användning med SSU-seriens universella handtag
  • Hela enheten är autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Färgkodad No
Typ av handtag Quick Disconnect
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Gray
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För rengöring av väggar, fönster och skärmar
För användning med (utrustning) NovaSqueegee
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Elektropolerat rostfritt stål (304)
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm