Läs mer
Micronova™ Renrumspennor
BIOPHARMA
Produktkod. 11992475 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11992475 Svart Paket med 10
13187716 Blått Paket med 10
13197716 Rött Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11992475 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN01
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa låg-natrium, outplånliga bläckkulspetspennor har en unik polypropencylinder som begränsar partikelproduktionen och håller för att torka av blekmedel och fenoler. Finns bestrålade, med lock eller klickversioner, och med svart, blått eller rött bläck.
Bläck med låg natriumhalt
Renrumskulspetspennorna Micronova , med pipor med lågt natriuminnehåll och låga partiklar, är utformade för dokumentation och märkning i renrum och aseptiska miljöer. Gamma-bestrålade pennor är lämpliga för Aseptic ISO 5 och andra rena produktionsområden.
  • Kulspetspennor för renrum med outplånbart, natriumfattigt bläck
  • Designad för dokumentation och märkning i renrum
  • Vit, högdensitetspolypropenpipa
  • Håller för blekmedel och fenoltorkar
  • Begränsade eller infällbara alternativ finns tillgängliga
  • Svart, blått eller rött bläck
  • Tillgänglig gamma bestrålad för aseptiska miljöer
Specifikationer
Material HDPE
Färg Svart
Beskrivning Capped
Längd (engelska) 5,75 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Produkttyp Renrumspenna
Sterilitet Icke-steril
Tipsstil 0,7 mm punktspets