Läs mer
Micronova™ Renrumspennor
BIOPHARMA
Produktkod. p-3347854 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11992475
Brand: Micronova™ PEN01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kulspetspennor med låg natriumhalt och outplånlig bläck har en unik polypropenhylsa som begränsar partikelgenereringen och håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning. Tillgängliga bestrålade, kapslade eller klickversioner och med svart, blått eller rött bläck.
Bläck med låg natriumhalt
De Micronova Kulspetspennor för renrum, med låg natriumbläck och låga partiklar, är designade för dokumentation och märkning i renrum och aseptiska miljöer. Gammabestrålade pennor är lämpliga för Aseptic ISO 5 och andra rena produktionsområden.
  • Kulspetspennor för renrum med outplånligt bläck med låg natriumhalt
  • Designad för dokumentation och märkning i renrum
  • Vit, högdensitetshylsa av polypropen
  • Håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning
  • Tillval med tak eller indragbar
  • Svart, blått eller rött bläck
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
Specifikationer
Material HDPE
Färg Svart
Beskrivning Capped
Längd (engelska) 5,75 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Produkttyp Renrumspenna
Sterilitet Icke-steril
Tipsstil 0,7 mm punktspets