Beskrivning
- Allmän renrumstejp för:
- Medieförberedelse
- Batchning
- Färgkodning
- Förpackning och andra tillämpningar
- Tryckkänslig polyetentejp
- Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
- Utmärkt för rena byggområden
- Renrumsprocessad
- Upplindad på 3 tum plastkärna
- Individuellt dubbelpåsad
- Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Orange |
| Avsluta | Halvblank |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Tejpa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |