Läs mer
Fisherbrand™ Renrumspolyetentejp, 19 mm (0,75 tum)
Produktkod. 13128585 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13128585 Vitt Varje
13138585 Gult Varje
30694904 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13128585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 SEK
    133.48 SEK / Paket med 1
    Save 8.52 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna tryckkänsliga renrumstejp av polyeten, med låga partiklar och biologiska belastningar, är idealisk för försegling, färgkodning och märkning i rena miljöer.
De Fisherbrand Polyeten renrumstejp är en utmärkt tejp för allmänt bruk för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer i renrummet.
  • Tryckkänslig polyeten tejp
  • Idealisk för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Renrumsbearbetad och lindad på en 3-tums plastkärna
  • Individuellt dubbelförpackad
  • Finns i olika bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Beläggning Polyeten
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Polyeten
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För applikationer för batchning, färgkodning, renrum och livsmedelsbearbetning
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm