Läs mer
Fisherbrand™ Renrumspolyetentejp, 19 mm (0,75 tum)
Produktkod. 30694904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
30694904 Gult -
13128585 Vitt Varje
13138585 Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30694904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7015.00 SEK
    5609.29 SEK / Paket med 48
    Save 1405.71 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Denna tryckkänsliga renrumstejp av polyeten, med låga partiklar och biologiska belastningar, är idealisk för försegling, färgkodning och märkning i rena miljöer.
Fisherbrand Polyetylen renrumstejp är en utmärkt allmän tejp för medieförberedelse, batchning, färgkodning, förpackning och andra tillämpningar i renrummet.
  • Tryckkänslig polyetentejp
  • Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Renrummet bearbetas och lindas på en 3-tums plastkärna
  • Individuellt dubbelpåsad
  • Finns i olika bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Beläggning Polyeten
Färg Gult
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Polyeten
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För batchning, färgkodning, renrum och livsmedelsbearbetningsapplikationer
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm