Läs mer
Fisherbrand™ Renrumspolyetentejp, 19 mm (0,75 tum)
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Fisherbrand Polyeten renrumstejp är en utmärkt tejp för allmänt bruk för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer i renrummet.
- Tryckkänslig polyeten tejp
- Idealisk för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
- Utmärkt för rena byggområden
- Renrumsbearbetad och lindad på en 3-tums plastkärna
- Individuellt dubbelförpackad
- Finns i olika bredder
- Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Akryl |
| Beläggning | Polyethylene |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För applikationer för batchning, färgkodning, renrum och livsmedelsbearbetning |
| Visa mer |