Läs mer
Micronova™ Renrumspolyetentejp
Produktkod. 30694861 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Mörkgrön
Rött
Vitt
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska)
30694861 Mörkgrön 2 tum
30694869 Genomskinlig 1 tum
30694879 Vitt 1 tum
30694862 Vitt 2 tum
30694902 Rött 1 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30694861 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer EGV2DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 SEK
    4811.52 SEK / Paket med 24
    Save 478.48 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Tryckkänslig renrumstejp med låga partiklar och biobelastningsnivåer, idealisk för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
  • Polyetylen renrumstejp är ett utmärkt allmänt tejp för medieförberedelse, batchning, färgkodning, förpackning och andra tillämpningar i renrummet
  • Tryckkänslig polyetentejp
  • Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Renrummet bearbetas och lindas på en 3-tums plastkärna
  • Individuellt dubbelpåsad
  • Finns i olika bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Mörkgrön
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän användning
Latexfri Nej
Mått (L x B) 329.1 x 5.08 cm
Längd (engelska) 108 ft.
Längd (metrisk) 329.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.08 cm