Beskrivning
- Polyetylen renrumstejp är ett utmärkt allmänt tejp för medieförberedelse, batchning, färgkodning, förpackning och andra tillämpningar i renrummet
- Tryckkänslig polyetentejp
- Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i rena miljöer
- Utmärkt för rena byggområden
- Renrummet bearbetas och lindas på en 3-tums plastkärna
- Individuellt dubbelpåsad
- Finns i olika bredder
- Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Medelglans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 329.1 x 2.54 cm |
| Visa mer |