Läs mer
Fisherbrand™ Cleanroom Polyethylene Tape
Produktkod. 30694894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Orange
Bredd (metrisk):
25.4 mm
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
30694894 Orange 25.4 mm
1 options
Produktkod. 30694894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6010.17 SEK
    4989.13 SEK / Paket med 36
    Save 1021.04 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Pressure-sensitive cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • For media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in cleanroom
  • Cleanroom processed
  • Wound on 3-in. plastic core
  • Individually double bagged
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Acrylic
Beläggning None
Färg Orange
Avsluta Semi-gloss
Formatera Roll
Material Polypropylene
Produkttyp Tape
Sterilitet Non-sterile
Latexfri Yes
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm