Läs mer
Cole-Parmer Renrumsroterande hane-luerlås till hulgelbeslag, rak adapter, vit Nylon
Produktkod. 30053724 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/18 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/32 tum.
5/32 tum.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre
30053724 3/32 tum.
30053427 3/16 tum
30054237 1/4 tum
30053213 5/32 tum.
30054297 1/18 tum.
30053033 1/16 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30053724 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 SEK
    94.47 SEK / Paket med 10
    Save 17.53 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-02-2027
Tillverkad i en ISO Klass 7 certifierat renrum för att minimera kontaminering av föroreningar
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Anslut till en luer-honkropp för att bilda en läckagefri vätskebana. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-föreskrifter 21 CFR 178.3297 och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS
Diameter (engelska) Inre 3/32 tum.
Material Nylon
Förpackningsmängd 10/Pk.
Inlopp Hane Luer x Hose Barb