Beskrivning
- Slät yta för komfort hela dagen
- Antistatisk stat
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för användning i renrum 4 ISO till 6 (klass 10 till klass 1000)
- Halkfri sula
- Speciell konisk design förhindrar att spillda vätskor tränger in igensättning
- Hälrem
- Anatomisk hälbassäng
- Tåfångare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM F2913 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, halvledare, renrum, sjukhus |
| Material | Termoplastisk elastomer |
| Storlek | Liten |
| Tå stil | Plain Toe |
| Förpackningsmängd | 6/Cs. |
| Produkttyp | Renrumsskor |