Läs mer
PURUS™ Cleanroom Shoes
Produktkod. 31789574 Handla allt Purus Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
6 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
31789574 X-Small 6 par
31789572 Small 6 par
31789571 Medium 6 par
31789570 Large 6 par
31789573 X-Large 6 par
31789575 2X-Large 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31789574 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer CRSHWXS
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PURUS™ Cleanroom Shoes provide comfort and durability when working in cleanroom environments.
  • Smooth surface for day-long comfort
  • Antistatic
  • Autoclavable
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
  • Non-slip sole
  • Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
  • Heel strap
  • Anatomic Heel Basin
  • Toe Grabber
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM F2913
Färg White
För användning med (applikation) Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals
Material Thermoplastic Elastomer
Storlek X-Small
Tå stil Plain Toe
Förpackningsmängd 6/Cs.
Produkttyp Cleanroom Shoes