Läs mer
PURUS™ Renrumsskor
Produktkod. 31789575 Handla allt Purus Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
6 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
31789575 2X-Large 6 par
31789574 X-Small 6 par
31789572 Small 6 par
31789571 Medium 6 par
31789570 Large 6 par
31789573 X-Large 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31789575 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer CRSHWXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7230.83 SEK
    5923.84 SEK / 6 par
    Save 1306.99 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
PURUS™ Renrumsskor ger komfort och hållbarhet när man arbetar i renrumsmiljöer.
  • Smooth surface for day-long comfort
  • Antistatic
  • Autoclavable
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
  • Non-slip sole
  • Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
  • Heel strap
  • Anatomic Heel Basin
  • Toe Grabber
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM F2913
Färg White
För användning med (applikation) Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals
Material Thermoplastic Elastomer
Storlek 2X-Large
Tå stil Plain Toe
Förpackningsmängd 6/Cs.
Produkttyp Cleanroom Shoes