Beskrivning
- Finns i både engångs- och tvättbara stilar
- Tillverkad av 100% polyester
- Renrumskompatibel
- Bekväm för långvarig användning
- Ingen partikelgenerering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, renrum, sjukhus, halvledare |
| Material | Polyester |
| Storlek | Intermediär |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningsmängd | 1 par/påse, 200 par/Cs |
| Produkttyp | Tvättbara renrumsstrumpor |
| Renrumsklass | Klass 10-1000 (ISO 4-6) |