Beskrivning
- Engångsstrumpa för engångsbruk
- Tillverkad av 100% polyester
- Renrumskompatibel
- Bekväm för längre användning
- Ingen partikelgenerering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
| Material | Polyester |
| Storlek | One Size |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förpackningsmängd | 400 Pair/Cs |
| Produkttyp | Cleanroom Socks |
| Renrumsklass | Class 10-1000 (ISO 4-6) |