Läs mer
Purus™ Pure Comfort Cleanroom-strumpor
Produktkod. p-8786000 Handla allt Purus Produkter
Disponibel:
Återanvändbar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17793799
Brand: Purus™ CRSLS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Purus™ Renrumsstrumpor är designade för renrumsanvändning och komfort.
  • Finns i både engångs- och tvättbara stilar
  • Tillverkad av 100% polyester
  • Renrumskompatibel
  • Bekväm för långvarig användning
  • Ingen partikelgenerering
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, renrum, sjukhus, halvledare
Material Polyester
Storlek Liten
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förpackningsmängd 1 par/påse, 200 par/Cs
Produkttyp Tvättbara renrumsstrumpor
Renrumsklass Klass 10-1000 (ISO 4-6)
Förpackningstyp 200 par/Cs