Läs mer
Micronova™ Renrumssvampar
BIOPHARMA
Produktkod. 12813532 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tum)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum)
17,5 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
Material:
MegaTex, Non-woven Polyamid, uretanskum inredning
Mikrofiber
NovaPoly
Polyester Mesh, Urethane Foam
Polyvinylacetat
Slätstickad polyester, uretanskum
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material Färg Förpackningsstorlek
12813532 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tum) Polyvinylacetat Vitt Varje
13167306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum) Mikrofiber Blått Varje
13167646 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum) MegaTex, Non-woven Polyamid, uretanskum inredning Vitt Varje
13147296 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum) NovaPoly Vitt Varje
13167296 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum) Slätstickad polyester, uretanskum Vitt Varje
17171301 17,5 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tum) Slätstickad polyester, uretanskum Vitt -
13117306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum) Polyester Mesh, Urethane Foam Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12813532 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer SP4533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 SEK
    159.50 SEK / Paket med 1
    Save 45.50 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett brett sortiment av svampar, gjorda av renrumsgodkända material, designade för rengöring av små delar, utrustningsinteriörer, mjuka väggar, bänkar med laminärt flöde, isolatorer och andra renrums- och labbapplikationer. Finns i en mängd olika tyger, former och storlekar.
De Micronova Renrumssvampar finns tillgängliga i ett brett utbud av materialöverdrag, säkert sydda över olika former och storlekar av renrumsgodkända, retikulerade uretanskuminredningar. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden.
  • En rad renrumssvampar
  • Slitstark, återanvändbar och absorberande
  • Överdrag tillgängliga i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring:
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaPoly —100 % slät stickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel, FDA-godkänd för indirekt kontakt med livsmedel.
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta.
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, hög uppsugningsförmåga och överlägsen rengöring.
    • NovaCel— Fast vit, superabsorberande PVA för lappning och polering vid wafertillverkning.
    • NovaLite —Absorberande sämskskinnstyg med bra friktionsmotstånd.
    • PVA —Hög uppsugningsförmåga med snabbtorkande egenskaper.
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
  • Håll dig till starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Renrumssvamp
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Material Polyvinylacetat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tum)
För användning med (applikation) Superabsorberande och överlägsen rengöring, för användning med starka desinfektionsmedel och lämplig för ångsterilisering