Läs mer
Micronova™ Renrumssvampar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13167646 Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tum)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum)
15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.)
17,15 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
Material:
MegaTex, Non-woven Polyamid, uretanskum inredning
Microfiber
NovaPoly
Polyester Mesh, Urethane Foam
Polyvinylacetat
Slätstickad polyester, uretanskum
Färg:
Blue
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13167646
Brand: Micronova™ SP2046
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett brett sortiment av svampar, gjorda av renrumsgodkända material, designade för rengöring av små delar, utrustningsinteriörer, mjuka väggar, bänkar med laminärt flöde, isolatorer och andra renrums- och labbapplikationer. Finns i en mängd olika tyger, former och storlekar.
De Micronova Renrumssvampar finns tillgängliga i ett brett utbud av materialöverdrag, säkert sydda över olika former och storlekar av renrumsgodkända, retikulerade uretanskuminredningar. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden.
  • En rad renrumssvampar
  • Slitstark, återanvändbar och absorberande
  • Överdrag tillgängliga i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring:
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaPoly —100 % slät stickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel, FDA-godkänd för indirekt kontakt med livsmedel.
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta.
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, hög uppsugningsförmåga och överlägsen rengöring.
    • NovaCel— Fast vit, superabsorberande PVA för lappning och polering vid wafertillverkning.
    • NovaLite —Absorberande sämskskinnstyg med bra friktionsmotstånd.
    • PVA —Hög uppsugningsförmåga med snabbtorkande egenskaper.
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
  • Håll dig till starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Produkttyp Renrumssvamp
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Material MegaTex, Non-woven Polyamid, uretanskum inredning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tum)
För användning med (applikation) Superabsorberande och överlägsen rengöring, för användning med starka desinfektionsmedel och lämplig för ångsterilisering