Beskrivning
Ett brett sortiment av svampar, gjorda av renrumsgodkända material, designade för rengöring av små delar, utrustningsinteriörer, mjuka väggar, bänkar med laminärt flöde, isolatorer och andra renrums- och labbapplikationer. Finns i en mängd olika tyger, former och storlekar.
De Micronova Renrumssvampar finns tillgängliga i ett brett utbud av materialöverdrag, säkert sydda över olika former och storlekar av renrumsgodkända, retikulerade uretanskuminredningar. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden.
- En rad renrumssvampar
- Slitstark, återanvändbar och absorberande
- Överdrag tillgängliga i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring:
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- NovaPoly —100 % slät stickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel, FDA-godkänd för indirekt kontakt med livsmedel.
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta.
- Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, hög uppsugningsförmåga och överlägsen rengöring.
- NovaCel— Fast vit, superabsorberande PVA för lappning och polering vid wafertillverkning.
- NovaLite —Absorberande sämskskinnstyg med bra friktionsmotstånd.
- PVA —Hög uppsugningsförmåga med snabbtorkande egenskaper.
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
- Håll dig till starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumssvamp |
| Längd (engelska) | 6,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 17.15 cm |
| Bredd (engelska) | 4,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.8 cm |
| Material | Slätstickad polyester, uretanskum |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 17,5 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tum) |
| Visa mer |