Läs mer
Cole-Parmer Renrumsstationära Luer-lås-till hulgelbeslag hane, rak adapter, polypropen fri från djurderivat
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Anslut till en luer-honkropp för att bilda en läckagefri vätskebana. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) och (c)3.1a och RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Inlopp | Hane Luer x Hose Barb |