Läs mer
PURUS™ Renrum klisterlappar
Produktkod. 16450051 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16450051 Vitt
1 options
Produktkod. 16450051 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer LCIB 1000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6032.46 SEK
    4575.20 SEK / Paket med 100
    Save 1457.26 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Cleanroom Sticky Notes är idealiska för att skriva, ta små anteckningar och påminnelser i renrumsmiljöer.
  • Utmärkt för att skriva och ta anteckningar i en renrumsmiljö
  • 100 ark per block, individuellt inslagna
  • 100 kuddar per fodral
  • Återvinningsbar
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 5 (klass 10 till klass 1000) renrum
Specifikationer
Material Syntetisk
Regerade Nej
Färg Vitt
Beskrivning Renrum klisterlappar
Mått (L x B) 76 x 76 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För användning i klass 10 till klass 1000 renrum. För att skriva eller ta anteckningar i en renrumsmiljö.
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumslapp
Kvantitet 100 ark/dyna, 100 pads/Cs.
Vikt (metrisk) 68 gsm