Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 12,7 mm (0,5 tum)
Produktkod. 13108595 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Gult
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
13108595 Ljusgrön Varje
13178585 Mörkblå Varje
13188585 Mörkgrön Varje
13198585 Ljusblå Varje
13118595 Orange Varje
13128595 Lila Varje
13138595 Rött Varje
13148595 Genomskinlig Varje
13168595 Gult Varje
13158595 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 13108595
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Formbar vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inga limrester när den tas bort
  • Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetas i en kontrollerad miljö
  • Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
  • Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Ljusgrön
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 mx 12,7 mm (36 yd. x 0,5 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm